Principaux documents
GF08349644
Polyphenylenesulfide - 40% Glass Fiber Reinforced
(PPS - 40% GFR), sheet, thickness 6 mm, size 260 × 260 mm, black
Synonyme(s) :
SU313060
1 EA
1 070,00 €
1 070,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 EA
1 070,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352100
Nomenclature NACRES :
NA.23
1 070,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Forme
sheet
Fabricant/nom de marque
Goodfellow 083-496-44
Taille
260 × 260 mm
Épaisseur
6 mm
Couleur
black