Principaux documents
F4438
Sigma-Aldrich
Fmoc-Lys(Me,Boc)-OH
≥97%
1 G
1 030,00 €
1 030,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
1 030,00 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C27H34N2O6
Poids moléculaire :
482.57
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352209
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.26
1 030,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Essai
≥97%
Capacité de réaction
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
Application(s)
peptide synthesis
Groupe fonctionnel
Boc
Fmoc
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
CN(CCCC[C@H](NC(=O)OCC1c2ccccc2-c3ccccc13)C(O)=O)C(=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C27H34N2O6/c1-27(2,3)35-26(33)29(4)16-10-9-15-23(24(30)31)28-25(32)34-17-22-20-13-7-5-11-18(20)19-12-6-8-14-21(19)22/h5-8,11-14,22-23H,9-10,15-17H2,1-4H3,(H,28,32)(H,30,31)/t23-/m0/s1
Clé InChI
JHMSFOFHTAYQLS-QHCPKHFHSA-N
Description générale
Fmoc protected N-methylated lysine
Produit(s) apparenté(s)
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable