F3606
3-Fluoroaniline
99%
Synonyme(s) :
1-Amino-3-fluorobenzene
About This Item
Produits recommandés
Pureté
99%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.542 (lit.)
Point d'ébullition
186 °C/756 mmHg (lit.)
Densité
1.156 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Nc1cccc(F)c1
InChI
1S/C6H6FN/c7-5-2-1-3-6(8)4-5/h1-4H,8H2
Clé InChI
QZVQQUVWFIZUBQ-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
170.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
77 °C - closed cup