Principaux documents
714593
Sigma-Aldrich
5-Amino-2-fluoropyridine
97%
Synonyme(s) :
6-Fluoro-3-pyridineamine
1 G
60,80 €
60,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 G
60,80 €
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C5H5FN2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
112.11
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
60,80 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Devis pour commande en gros
Niveau de qualité
Essai
97%
Forme
solid
Pf
87-91 °C
Groupe fonctionnel
fluoro
Chaîne SMILES 
Nc1ccc(F)nc1
InChI
1S/C5H5FN2/c6-5-2-1-4(7)3-8-5/h1-3H,7H2
Clé InChI
YTHMOBMZVVFNBE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable