Principaux documents
F13355
Sigma-Aldrich
3-Fluorophenylacetonitrile
99%
Synonyme(s) :
3-Fluorobenzyl cyanide
About This Item
Formule linéaire :
FC6H4CH2CN
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
135.14
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.502 (lit.)
pb
113-114 °C/18 mmHg (lit.)
Densité
1.163 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Fc1cccc(CC#N)c1
InChI
1S/C8H6FN/c9-8-3-1-2-7(6-8)4-5-10/h1-3,6H,4H2
Clé InChI
DEJPYROXSVVWIE-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup