Principaux documents
E33408
Sigma-Aldrich
Ethyl isodehydracetate
99%
Synonyme(s) :
Ethyl 4,6-dimethyl-2-oxo-2H-pyran-5-carboxylate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H12O4
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.20
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Essai
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.515 (lit.)
pb
290-295 °C (lit.)
Pf
17-18 °C (lit.)
Densité
1.167 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCOC(=O)C1=C(C)OC(=O)C=C1C
InChI
1S/C10H12O4/c1-4-13-10(12)9-6(2)5-8(11)14-7(9)3/h5H,4H2,1-3H3
Clé InChI
FBPWNVQUVXSXKS-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves
A M Maione et al.
Steroids, 54(3), 313-320 (1989-09-01)
Condensation of C22 and C21 steroidal aldehydes with ethyl 4,6-dimethyl-2-oxo-2H-pyran-5-carboxylate 1 in alkaline medium, followed by decarboxylation, provides a simple route to the alpha, beta-unsaturated side-chain delta-lactone synthesis for a classical withanolide precursor.