Principaux documents
APFC04700
Millipore
Filtre en fibres de verre sans résine liante
Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en fibres de verre, dimension de pores de 1,2 μm
100 FILTERS
125,00 €
125,00 €
Disponible pour expédition le10 avril 2025Détails
Changer de vue
100 FILTERS
125,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
125,00 €
Disponible pour expédition le10 avril 2025Détails
Matériaux
glass fiber membrane
plain filter
white filter
Agence
suitable for ISO 21675 2019
Description
1.2 µm pore size, hydrophilic glass fiber, 47 mm diameter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Paramètres
1.2 mL/min-cm2 water flow rate
500 °C max. temp.
Diamètre
47 mm
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
240 μm
Extractibles par gravimétrie
300%
Dimension de pores
1.2 μm pore size
90 % porosity
Application(s)
PFAS testing
Conditions d'expédition
ambient
Application
  • Élimination des particules fines et des micro-organismes
  • Détermination des solides totaux en suspension
  • Filtration des protéines ou des acides nucléiques précipités à l'acide trichloracétique
  • Recueil des cellules et des micro-organismes
  • Eau de qualité analytique pour la détection de microplastiques
  • Détection de microplastiques
Caractéristiques et avantages
  • Conserve son intégrité structurelle jusqu'à 500 °C.
  • Utilisable pour la filtration des gaz chauds ou l'analyse gravimétrique.
  • Meilleures performances de rétention des particules fines et d'élimination des micro-organismes que les filtres de type APFA.
  • Permet de déterminer le taux de solides totaux en suspension dans l'eau potable.
  • Utilisable pour la filtration des protéines ou des acides nucléiques précipités à l'acide trichloracétique ainsi que pour le recueil des cellules et des micro-organismes.
Autres remarques
Instructions d′utilisation
  • Rétention des organismes : Micro-organismes
  • Mode d′action : Filtration (exclusion stérique)
  • Application : Filtration générale de laboratoire
  • Usage prévu : Rétention ou élimination des contaminants biologiques
  • Mode d′emploi : La filtration stérilisante d′un liquide à travers une membrane d′une dimension de pores de 0,2 μm (ou inférieure) élimine efficacement les contaminants biologiques comme les bactéries, moisissures et levures. Pour la rétention sélective de grands contaminants biologiques, il est possible de réaliser une filtration de liquides à travers des membranes d′une dimension de pores de 0,45 μm (ou supérieure) pour piéger les micro-organismes et servir de support de croissance pour une culture et analyse ultérieure
  • Conditions de stockage : Conserver dans un endroit sec
  • Conditions d′élimination : Jeter les déchets conformément aux réglementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Characterization of membrane fouling in a microfiltration ceramic membrane system treating secondary effluent
Zhu H, et al
Desalination, 284 (2012)
Rubén Reif et al.
Journal of environmental monitoring : JEM, 13(1), 137-144 (2010-11-09)
The occurrence and fate of eight pharmaceutical and personal care products (PPCPs) during sewage treatment has been studied in a pilot-scale treatment plant, comprising a primary settler (2.85 m(3)), an aeration tank (1.845 m(3)) and a secondary clarifier (0.5 m(3))
Articles
An overview of microplastics, testing regulations, and filter selection for microplastic sample collection, preparation, and analysis.