Principaux documents
E1055
Sigma-Aldrich
(±)-Épichlorhydrine
99%
Synonyme(s) :
(±)-2-(Chlorométhyl)oxirane, 1-Chloro-2,3-époxypropane
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C3H5ClO
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.52
Beilstein:
79785
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Densité de vapeur
3.2 (vs air)
Pression de vapeur
13.8 mmHg ( 21.1 °C)
Essai
99%
Température d'inflammation spontanée
779 °F
Limite d'explosivité
21 %
Indice de réfraction
n20/D 1.438 (lit.)
pb
115-117 °C (lit.)
Pf
−57 °C (lit.)
Densité
1.183 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
ClCC1CO1
InChI
1S/C3H5ClO/c4-1-3-2-5-3/h3H,1-2H2
Clé InChI
BRLQWZUYTZBJKN-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Repr. 2 - Skin Corr. 1B - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
82.4 °F
Point d'éclair (°C)
28 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Faites votre choix parmi les versions les plus récentes :
Les clients ont également consulté
Karnkamol Trisopon et al.
Pharmaceutics, 12(6) (2020-06-11)
A new co-processed, rice starch-based excipient (CS) was developed via a spray-drying technique. Native rice starch (RS) was suspended in aqueous solutions of 10%-15% cross-linked carboxymethyl rice starch (CCMS) and 0.5%-6.75% silicon dioxide (in the form of sodium silicate), before
An evaluation of the genetic toxicity of epichlorohydrin. A report of an expert group of the International Commission for Protection against Environmental Mutagens and Carcinogens.
R J Srám et al.
Mutation research, 87(3), 299-319 (1981-11-01)
Swetha Inturi et al.
ACS nano, 9(11), 10758-10768 (2015-10-22)
Notwithstanding rapid advances of nanotechnology in diagnostic imaging and drug delivery, the engineered nanocarriers still exhibit substantial lack of hemocompatibility. Thus, when injected systemically, nanoparticles are avidly recognized by blood leukocytes and platelets, but the mechanisms of immune recognition are
Jingyun Wang et al.
Biomacromolecules, 13(2), 559-564 (2012-01-20)
The stability of a paper-immobilized antibody was investigated over a range of temperatures (40-140 °C) and relative humidities (RH, 30-90%) using both unmodified filter paper and the same paper impregnated with polyamide-epichlorohydrin (PAE) as supports. Antibody stability decreased with increasing
Binbin Jiang et al.
Macromolecular rapid communications, 33(9), 767-772 (2012-03-15)
A polyhedral oligomeric silsesquioxane (POSS)-based supramolecular amphiphile is prepared from the host-guest inclusion complexation between a mono adamantane-functionalized POSS (AD-POSS) and a β-cyclodextrin oligomer (P(β-CD)). Assisted by the interface of H(2)O/toluene, the obtained supramolecular hybrids self-assemble into stable hollow nanospheres