Principaux documents
DWKW375022
Wheaton® Optional Pump Heads
Synonyme(s) :
W375022
1 EACH
629,00 €
629,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
629,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
VA.01
629,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
tubulation Optional Stacking Pump Head for 2.3 mm Wall Tubing
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® W375022
Application
Research, Development and Quality Control, Pharmaceutical and Biotechnology, Food and Beverage, Waste Water and Sample Collection
Informations légales
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.