Principaux documents
DWKCPB0100P
Azlon Hexagonal Base Polypropylene Cylinders with Printed Graduations
class B, capacity 100 mL , with +/-1mL tolerance
Synonyme(s) :
CPB0100P
5 EA
42,70 €
42,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 EA
42,70 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121805
Nomenclature NACRES :
NA.54
42,70 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Caractéristiques
class B
graduated
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon CPB0100P
Capacité
100 mL , with +/-1mL tolerance
Application
Suitable for the measurement and dispensing of liquids in the laboratory
Caractéristiques et avantages
Conform to ISO 6706 with anti-suction designto prevent base sticking to wet surface