Principaux documents
DWKBWP1000PGRAD
Azlon Polypropylene Graduated Wide Neck Round Bottle with Write-On Panel
round translucent polypropylene bottle, screw cap, capacity 1000 mL
Synonyme(s) :
BWP1000PGRAD
5 EA
52,60 €
52,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
5 EA
52,60 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121818
Nomenclature NACRES :
NB.43
52,60 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
round translucent polypropylene bottle
screw cap
wide-neck
Conditionnement
pkg of 5 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon BWP1000PGRAD
Capacité
1000 mL
Application
Ideal for a wide range of storage and preparation applications
Caractéristiques et avantages
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications