Principaux documents
DWKBWP0500P
Azlon Polypropylene Wide Neck Round Bottles with Screw Cap
round translucent polypropylene bottle, capacity 500 mL
Synonyme(s) :
BWP0500P
10 EA
53,50 €
53,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
53,50 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121818
Nomenclature NACRES :
NB.43
53,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
round translucent polypropylene bottle
wide-neck
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon BWP0500P
Capacité
500 mL
Application
Ideal for a wide range of liquid storage and sampling applications
Caractéristiques et avantages
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications