Principaux documents
DWKBWP0060PGRA
Azlon Polypropylene Graduated Wide Neck Round Bottle with Write-On Panel
screw cap, round translucent polypropylene bottle, capacity 60 mL
Synonyme(s) :
BWP0060PGRAD
10 EA
27,50 €
27,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EA
27,50 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.43
27,50 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
round translucent polypropylene bottle
screw cap
wide-neck
Stérilité
non-sterile
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
Azlon BWP0060PGRA
Capacité
60 mL
Application
Ideal for a wide range of storage and preparation applications
Caractéristiques et avantages
Autoclavable at 121°C and suitable for food contact applications