Yes, these Bottle Tags are autoclavable at 121°C.
DWK292432818
Bottle Tag, For Gl 45 Duran® Media Bottles Bottle Tag
red silicone bottle
Synonyme(s) :
292432818
37,40 €
About This Item
37,40 €
Produits recommandés
Matériaux
red silicone bottle
Conditionnement
pkg of 20 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 292432818
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages
-
Are the silicone bottle tags autoclavable?