Principaux documents
DWK261313806
DURAN® test tube
borosilicate glass, tube volume (43 mL), straight rim, tube diam. (30 mm) , External Thread
Synonyme(s) :
261313806
50 EACH
149,00 €
149,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
50 EACH
149,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121700
Nomenclature NACRES :
NB.17
149,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
Stérilité
sterile; autoclaved
Caractéristiques
graduations: no
Conditionnement
case of 50 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 261313806
Diam. du tube
(30 mm) , External Thread
Volume du tube
(43 mL)
Description générale
Thick-walled and therefore mechanically very resistant. With round bottom and beaded rim.
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences