Principaux documents
DWK261313309
DURAN® test tube
borosilicate glass, tube volume (27 mL), straight rim, tube diam. (25 mm)
Synonyme(s) :
261313309
About This Item
Code UNSPSC :
41121700
Nomenclature NACRES :
NB.17
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Matériaux
borosilicate glass
Stérilité
sterile; autoclaved
Caractéristiques
graduations: no
Conditionnement
case of 50 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 261313309
Diam. du tube
(25 mm)
Volume du tube
(27 mL)
Description générale
Thick-walled and therefore mechanically very resistant. With round bottom and beaded rim.
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences