Principaux documents
BR122574
BRAND® laboratory bottle, graduated with screw cap
capacity 10000 mL
Synonyme(s) :
Bottles, Glass, Laboratory bottle
1 EA
324,00 €
324,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
324,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
324,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass bottle
clear bottle
narrow-mouth bottle
polypropylene cap
round bottle
Joint
Joints threaded neck (GL 45)
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
autoclavable
graduations
with cap
Conditionnement
pack of 1 ea
Fabricant/nom de marque
BRAND 122574
Capacité
10000 mL
Diam. × H
234 mm × 412 mm
Description générale
Threaded to DIN ISO 4796. Studded base for stability and abrasion resistance. Graduated, with marking area. Screw cap and pouring ring PP. Autoclavable (121 °C).
Informations légales
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG