Principaux documents
DWK241707207
DURAN® reaction flask with ground joint
glass flask, flask capacity (4,000 mL), single neck, round bottom, neck joint: ST/NS 45/40
Synonyme(s) :
241707207
1 EACH
146,00 €
146,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EACH
146,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
146,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
glass flask
round bottom
Joint
joint: ST/NS neck45/40
Caractéristiques
lid
Conditionnement
case of 1 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 241707207
Contenance du flacon/de la fiole
(4,000 mL)
Description générale
Tight closure due to standard ground joint. The geometry permits very uniform heating. Closable with glass and plastic stopper
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences