Principaux documents
DWK231720184
Disposable Culture Tube
Synonyme(s) :
231720184
814 EACH
54,40 €
54,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
814 EACH
54,40 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121706
Nomenclature NACRES :
NB.13
54,40 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
soda-lime glass vial
Conditionnement
pkg of 814 ea
Fabricant/nom de marque
231720184
W × L × diam.
9.75 mm × 75 mm × 0.80 mm
Application
Preparation cell culture, sample collecting
Caractéristiques et avantages
straight rim, round bottom, not reusable