DWK213906301
Duran® Measuring Cylinder
graduated, MAIN POINTS RING GRADUATION, class A, hexagonal blue glass cylinder (base), cylinder capacity 2000 mL
Synonyme(s) :
213906301
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
hexagonal blue glass cylinder (base)
Caractéristiques
class A
graduated MAIN POINTS RING GRADUATION
Conditionnement
pkg of 1 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 213906301
cylinder capacity
2000 mL
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques et avantages