DWK213630504
Duran® Museum Jar
with ground-in glass plate, bottle W × L × H 60 mm × 50 mm × 100 mm
Synonyme(s) :
213630504
About This Item
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 213630504
bottle W × L × H
60 mm × 50 mm × 100 mm
Application
Caractéristiques et avantages