Principaux documents
DWK213543307
DURAN® powder funnel with short wide stem
glass funnel(s), funnel capacity (25 mL)
Synonyme(s) :
213543307
10 EACH
138,00 €
138,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EACH
138,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
138,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
glass funnel(s)
Conditionnement
case of 10 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 213543307
Capacité de l'entonnoir
(25 mL)
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences