BR145505
BRAND® funnel short stem, glass
short stem, borosilicate glass, diam. 35 mm
Synonyme(s) :
Funnels
8,40 €
About This Item
8,40 €
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Caractéristiques
for rapid filtration
Fabricant/nom de marque
BRAND 145505
Diamètre
35 mm
Tige, diam. × L
6 mm × 35 mm