Principaux documents
DWK213014104
Duran® Evaporating Dish
cylinder capacity 90 mL
Synonyme(s) :
213014104
10 EACH
119,00 €
119,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EACH
119,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121812
Nomenclature NACRES :
NB.43
119,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Description
With Spout, Without Inscription Area
Conditionnement
pkg of 10 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 213014104
Capacité du cylindre
90 mL
Application
Evaporation trays are used to evaporate excess water - or another solvent - to leave a concentrated solution or the substance dissolved in it.
Caractéristiques et avantages
  • Spout for clean pouring
  • Easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content
  • Fired-on, highly durable white ceramic
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences