Principaux documents
DWK211183604
DURAN® Super duty high form beaker with spout
glass, capacity (250 mL)
Synonyme(s) :
211183604
10 EACH
80,90 €
80,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
10 EACH
80,90 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121803
Nomenclature NACRES :
NB.17
80,90 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
glass
Conditionnement
case of 10 ea
Fabricant/nom de marque
DURAN® 211183604
H × Diam.
120 cm × 60 cm
Capacité
(250 mL)
Description générale
Higher impact strength, mechanical strength and stability achieved by reinforced rim. Economical due to longer life span and outstanding corrosion protection. Spout for clean pouring. White easy-to-read scale with graduation marks to estimate the content. Fired-on, highly durable white ceramic print.
Autres remarques
Browse all glass beakers
Informations légales
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences