Principaux documents
DWK209549
Wheaton® Leak Resistant Bottle
capacity 500 mL, high-density polyethylene bottle, natural bottle, wide-mouth bottle, bottle diam. × H 72 mm × 164 mm, 53-410
Synonyme(s) :
209549
48 EACH
283,00 €
283,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
48 EACH
283,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.17
283,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
high-density polyethylene bottle
natural bottle
wide-mouth bottle
Conditionnement
pkg of 48 ea
Fabricant/nom de marque
WHEATON® 209549
Diam. du flacon × H
72 mm × 164 mm
Capacité
500 mL
Caractéristiques et avantages
Superior double seal closure for leak resistance
Informations légales
WHEATON is a registered trademark of Wheaton Industries, Inc.