D85209
Diethyl 2-acetylglutarate
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.439 (lit.)
Point d'ébullition
154 °C/11 mmHg (lit.)
Densité
1.071 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCOC(=O)CCC(C(C)=O)C(=O)OCC
InChI
1S/C11H18O5/c1-4-15-10(13)7-6-9(8(3)12)11(14)16-5-2/h9H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
NNOGMCQLKMLNPL-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves