Key Documents
D76404
Sigma-Aldrich
2,5-Dichloro-p-xylene
97%
Synonyme(s) :
1,4-Dichloro-2,5-dimethylbenzene, 2,5-Dichloro-1,4-dimethylbenzene
About This Item
Formule linéaire :
(CH3)2C6H2Cl2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.06
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
97%
Forme
solid
Point d'ébullition
222 °C (lit.)
Pf
69-70 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1cc(Cl)c(C)cc1Cl
InChI
1S/C8H8Cl2/c1-5-3-8(10)6(2)4-7(5)9/h3-4H,1-2H3
Clé InChI
UTGSRNVBAFCOEU-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable