D70007
2,5-Dichlorophenol
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
chunks
powder or crystals
Point d'ébullition
211 °C (lit.)
Pf
54-57 °C (lit.)
Chaîne SMILES
Oc1cc(Cl)ccc1Cl
InChI
1S/C6H4Cl2O/c7-4-1-2-5(8)6(9)3-4/h1-3,9H
Clé InChI
RANCECPPZPIPNO-UHFFFAOYSA-N
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges