Key Documents
D68207
Sigma-Aldrich
1,2-Dichloro-3-nitrobenzene
99%
Synonyme(s) :
vic.-Nitro-o-dichlorobenzene
About This Item
Formule linéaire :
Cl2C6H3NO2
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
192.00
Numéro Beilstein :
2048029
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352103
Pureté
99%
Point d'ébullition
257-258 °C (lit.)
Pf
57-61 °C (lit.)
Densité
1.449 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[O-][N+](=O)c1cccc(Cl)c1Cl
InChI
1S/C6H3Cl2NO2/c7-4-2-1-3-5(6(4)8)9(10)11/h1-3H
Clé InChI
CMVQZRLQEOAYSW-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
305.6 °F
Point d'éclair (°C)
152 °C
Équipement de protection individuelle
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves