D2762
(Dansylaminoethyl)trimethylammonium perchlorate
Synonyme(s) :
(5-Dimethylaminonaphthalene-1-sulfonamidoethyl)trimethylammonium perchlorate, DASP
About This Item
Produits recommandés
Forme
solid
Pertinence de la réaction
reagent type: oxidant
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CN(C)c1cccc2c(cccc12)S(=O)(=O)NCC[N+](C)(C)C
InChI
1S/C17H26N3O2S.ClHO4/c1-19(2)16-10-6-9-15-14(16)8-7-11-17(15)23(21,22)18-12-13-20(3,4)5;2-1(3,4)5/h6-11,18H,12-13H2,1-5H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
Clé InChI
JALGRPFYCOBGHM-UHFFFAOYSA-M
Application
- Used as a guest for multivalent macrocyclic hosts in histone surface recognition
- Dye for fluorescence spectroscopy
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable