Principaux documents
D159603
Sigma-Aldrich
2,2-Dimethylglutaric anhydride
96%
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C7H10O3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
142.15
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12162002
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Essai
96%
Forme
powder
pb
175-180 °C/60 mmHg (lit.)
Pf
34-38 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CC1(C)CCC(=O)OC1=O
InChI
1S/C7H10O3/c1-7(2)4-3-5(8)10-6(7)9/h3-4H2,1-2H3
Clé InChI
PAVNZLVXYJDFNR-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Exclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
235.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
113 °C - closed cup