Principaux documents
D125202
Sigma-Aldrich
2-(Diisopropylamino)ethyl chloride hydrochloride
97%
Synonyme(s) :
2-Chloro-N,N-diisopropylethylamine hydrochloride, N-(2-Chloroethyl)diisopropylamine hydrochloride
About This Item
Formule linéaire :
[(CH3)2CH]2NCH2CH2Cl · HCl
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
200.15
Beilstein:
3551603
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Pf
129-132 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cl.CC(C)N(CCCl)C(C)C
Pictogrammes
Skull and crossbonesCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Code de la classe de stockage
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges