Principaux documents
D114804
Sigma-Aldrich
2-Methylthio-4,6-pyrimidinedione
97%
Synonyme(s) :
4,6-Dihydroxy-2-(methylmercapto)pyrimidine, 4,6-Dihydroxy-2-(methylthio)pyrimidine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C5H6N2O2S
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
158.18
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Essai
97%
Forme
powder
Pf
>300 °C (lit.)
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CSc1nc(O)cc(O)n1
InChI
1S/C5H6N2O2S/c1-10-5-6-3(8)2-4(9)7-5/h2H,1H3,(H2,6,7,8,9)
Clé InChI
AEXCUJUYEZIWJV-UHFFFAOYSA-N
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable