CLS9944819
Pyrex® disposable culture tubes, screw-cap style, flat bottom
capacity 29.5 mL
Synonyme(s) :
culture tube, glass tubes, test tubes, Corning® 99448
416,00 €
About This Item
416,00 €
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
flat bottom tube
Taille du filetage
18-415
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap: no
without cap
Conditionnement
pack of 250
case of 500
Fabricant/nom de marque
Corning 99448-19
D.E. × L
19.5 mm × 145 mm
Capacité
29.5 mL
D.E. du col
18 mm
Couleur
clear
Adéquation
suitable for (culture)
Type de liaison
non-treated surface