Principaux documents
CLS9944520
Pyrex® disposable culture tubes, rimless
capacity 36.0 mL
Synonyme(s) :
culture tube, test tubes, Corning® 99445
500 EA
171,00 €
171,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
500 EA
171,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121706
Nomenclature NACRES :
NB.11
171,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass
round bottom tube
Description
bulk packed
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap: no
Conditionnement
case of 500
Fabricant/nom de marque
Corning 99445-20
D.E. × L
20 mm × 150 mm
Capacité
36.0 mL
Couleur
clear
Adéquation
suitable for (culture)
Description générale
Single-use culture tubes are convenience packed.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.