Principaux documents
CLS7080025X
Pyrex® VISTA test tube
diam. × L 25 mm × 200 mm
Synonyme(s) :
Corning® 70800
About This Item
Code UNSPSC :
41121700
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le produit CLS7080025X n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
borosilicate glass
neck (Beaded rim)
round bottom tube
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
graduations: no
Conditionnement
case of 200
Fabricant/nom de marque
Corning 70800-25X
Diam. × L
25 mm × 200 mm
Volume
70 mL
Couleur
clear
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
VISTA is a trademark of Corning, Inc.