Principaux documents
CLS706510
Pyrex® measuring pipette with colored markings
volume 10 mL, accuracy: 0.06 mL
Synonyme(s) :
Corning® 7065
About This Item
Code UNSPSC :
41121500
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le produit CLS706510 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
glass
Caractéristiques
graduation
subdivision 0.1 mL
Conditionnement
case of 12 ea
pack of 6 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 7065-10
Plage de mesure du volume
10 mL, accuracy: 0.06 mL
D.E. × L
10 mL × 380 mm
Capacité
10 mL
Caractéristiques et avantages
  • Pyrex® measuring pipettes with colored markings (volume 10 mL) are reusable pipettes, which are color-coded for easy identification and sorting.
  • Colored graduations are enameled onto the glass.
  • They are calibrated "to deliver" (TD) their total capacity without blow-out.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.