Principaux documents
CLS6400250
Pyrex® Squibb separatory funnel, Pyrex® jointed stopper, jointed stopcock
Synonyme(s) :
Corning® 6400
About This Item
Code UNSPSC :
41121809
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le produit CLS6400250 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Taille du robinet d'arrêt
2
Taille de l'obturateur
22
Fabricant/nom de marque
Corning 6400-250
D.E. du corps
77 mm
Tige, D.E. × L
10 mm × 65 mm , below stopcock
Catégories apparentées
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.