Principaux documents
CLS63024100
PYREXPLUS® single metric scale graduated cylinders, with protective coating
volume 100 mL
Synonyme(s) :
Corning® 63024
About This Item
Code UNSPSC :
41121805
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le produit CLS63024100 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Caractéristiques
subdivision 1.0 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 63024-100
tol. measuring range
0.6 mL
Volume
100 mL
Description générale
  • Calibrated "to deliver"
  • Single metric scale
  • Protective plastic coating to help prevent glass from shattering & reduces spills
  • Autoclavable (121 °C)
  • Resistant to thermal shock
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREXPLUS is a registered trademark of Corning, Inc.