Principaux documents
CLS5640250
Pyrex® volumetric flask, class A with Pyrex® ST stopper
capacity 250 mL
Synonyme(s) :
flasks glass, volumetric flasks, volumetric glass, Corning® 5640
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le produit CLS5640250 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
borosilicate glass
long
Taille de l'obturateur
16
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
class A
closure type ST stopper
Conditionnement
case of 12
Fabricant/nom de marque
Corning 5640-250
tol. measuring range
0.12 mL
Capacité
250 mL
Catégories apparentées
Description générale
Machine-blown body sealed to heavy-bead, heavy-tubing neck for strength, 1 and 2 mL sizes are test tube shaped.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.