Principaux documents
CLS536050
Pyrex® micro-filtering flask
capacity 50 mL
Synonyme(s) :
conical flasks, Corning® 5360
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le produit CLS536050 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
closure type ground joint or rubber stopper
Conditionnement
case of 18
pack of 6
Fabricant/nom de marque
Corning 5360-50
Capacité
50 mL
Description générale
Hose connection O.D. of 8 mm for 25 and 50 mL sizes and 10 mm for 125 mL size. (Corning® 5360)
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.