Principaux documents
Z740682
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials filter flask, with side arm
capacity 500 mL
12 EA
287,00 €
287,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
12 EA
287,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121804
Nomenclature NACRES :
NB.43
287,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Matériaux
borosilicate glass flask
flat bottom flask
Joint
joint stopper7
Conditionnement
pkg of 12 ea
Capacité
500 mL
Description générale
Clear borosilicate glass Erlenmeyer style flask with side arm for connecting to vacuum or aspirator line. Used for filtration with Buchner funnels, Gooch crucibles, etc. Beaded rim for rubber gromets or filter adapters or rubber stoppers.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC