Principaux documents
CLS5139550
Pyrex® low actinic media storage bottle, graduated with screw cap
capacity 50 mL
Synonyme(s) :
graduated bottle, media bottle, media bottles, Corning® 51395
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le produit CLS5139550 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
borosilicate glass bottle
cylindrical bottle
polypropylene cap
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
cap
graduations
Conditionnement
case of 4 ea
pack of 4 ea
Fabricant/nom de marque
Corning 51395-50
Disponibilité
not available in EU
Diam. du col du flacon
17 mm
Capacité
50 mL
Description générale
Heavy-duty, low actinic, amber glass bottles protect light-sensitive materials. Include linerless, one-piece, autoclavable, orange PP, plug-seal caps (size GL 45) with drip-free pouring rings. Permanent, white enamel graduations and marking spots.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.