Principaux documents
CLS3621050M
Pyrex® Hirsch funnel, with fritted disc
top I.D. 50 mm, porosity 10-15 μm
Synonyme(s) :
Corning® 36210
About This Item
Code UNSPSC :
41104900
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le produit CLS3621050M n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Matériaux
borosilicate glass
Fabricant/nom de marque
Corning 36210-50M
Diam. du disque
20 mm
Diam. du filtre
20 mm
Tige, D.E. × L
8 mm × 75 mm
D.I. de la partie supérieure
50 mm
Dimension de pores
10-15 μm porosity
Catégories apparentées
Description générale
This type is very useful in preparation work, or in making separations where it is necessary to wash the precipitate and redissolve with chemicals which would attack filter paper.
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.