Principaux documents
CLS3022250
Pyrex® graduated cylinder, single metric scale, white enamel graduations
volume 250 mL
Synonyme(s) :
Corning® 3022
About This Item
Code UNSPSC :
41121805
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le produit CLS3022250 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Caractéristiques
subdivision 2.0 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 3022-250
tol. measuring range
1.4 mL
Volume
250 mL
Description générale
  • Calibrated "to contain"
  • single metric scale
  • Removable PE bumperguard
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.