Principaux documents
CLS300250
Pyrex® serialized/certified graduated cylinder with Pyrex® stopper
volume 50 mL
Synonyme(s) :
Corning® 3002
About This Item
Code UNSPSC :
41121805
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le produit CLS300250 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Caractéristiques
subdivision 1.0 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 3002-50
tol. measuring range
0.25 mL
Volume
50 mL
Description générale
Calibrated "to contain".
Informations légales
Corning is a registered trademark of Corning, Inc.
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.