Principaux documents
CLS2480300
Pyrex® Allihn condenser, with male and female joints
jacket L 300 mm, joint: ST/NS 24/40
Synonyme(s) :
laboratory condenser
About This Item
Code UNSPSC :
41121800
Nomenclature NACRES :
NB.43
Le produit CLS2480300 n'est pas actuellement commercialisé dans votre pays Contacter notre Service technique
Joint
joint: ST/NS24/40
Fabricant/nom de marque
Corning 2480-300
L de l'enveloppe
300 mm
Catégories apparentées
Description générale
Suitable for use in vacuum distillation. With drip-tip
Informations légales
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.