Principaux documents
Z552496
Sigma-Aldrich
Aldrich® glass thermometer well
fits flask, 50 L, immersion L 350 mm
1 EA
102,00 €
102,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
102,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
41121815
Nomenclature NACRES :
NB.35
102,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Joint
joint ST/NS24/40
Caractéristiques
fits flask 50 L
Catégories apparentées
Description générale
Knobbed on sides for easy handling.
Informations légales
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC