CLS211650
Pyrex® economy-grade burette, with PTFE locking stopcock
volume 50 mL, accuracy: 0.06 mL
Synonyme(s) :
burette, burettes, laboratory burette, Corning® 2116
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
borosilicate glass
Caractéristiques
subdivision 0.10 mL
Fabricant/nom de marque
Corning 2116-50
Plage de mesure du volume
50 mL, accuracy: 0.06 mL
Volume
50 mL